Tisk…
Methyl-3-amino-4-hydroxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-amino-4-hydroxybenzoate
OR14130-10G OR14130-1G OR14130-5G
APOSOR14130-10GEA 3060 CZK
APOSOR14130-10G APOSOR14130-1G APOSOR14130-5G
Methyl-3-amino-4-hydroxybenzoate
Methyl-3-amino-4-hydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₉NO₃
MW: 167.164 g/mol
Bod tání: 141…143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659667
CAS číslo: 536-25-4
EINECS: 208-627-3