Tisk…
tert-Butyl-4-{2-[4-(hydrazinocarbonyl)piperidino]ethyl}tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-{2-[4-(Hydrazinocarbonyl)piperidin-1-yl]ethyl}piperazine, N1-BOC protected
OR14125-1G OR14125-5G
APOSOR14125-1GEA 15310 CZK
APOSOR14125-1G APOSOR14125-5G
tert-Butyl-4-{2-[4-(hydrazinocarbonyl)piperidino]ethyl}tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
tert-Butyl-4-{2-[4-(hydrazinocarbonyl)piperidino]ethyl}tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Vzorec: C₁₇H₃₃N₅O₃
MDL Number: MFCD06808601
CAS číslo: 874831-75-1