Tisk…
Ethyl-1-(2-formyl-4-nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR14119-5G OR14119-10G OR14119-1G
APOSOR14119-5GEA 6950 CZK
APOSOR14119-5G APOSOR14119-10G APOSOR14119-1G
Ethyl-1-(2-formyl-4-nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylate
Ethyl-1-(2-formyl-4-nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylate
Vzorec: C₁₅H₁₈N₂O₅
MW: 306,32 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06770676
CAS číslo: 879450-95-0