Tisk…
4,5-Dimethyl-1,3-thiazol-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14117-1G OR14117-250MG OR14117-5G
APOSOR14117-1GEA 705 CZK
APOSOR14117-1G APOSOR14117-250MG APOSOR14117-5G
4,5-Dimethyl-1,3-thiazol-2-amine 95%
4,5-Dimethyl-1,3-thiazol-2-amine
Vzorec: C₅H₈N₂S
Bod tání: 66…69 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00462425
CAS číslo: 2289-75-0