Tisk…
2,2-Dimethoxy-1-piperidino-1-ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14116-1G OR14116-250MG
APOSOR14116-1GEA 1870 CZK
APOSOR14116-1G APOSOR14116-250MG
2,2-Dimethoxy-1-piperidino-1-ethanone
2,2-Dimethoxy-1-piperidino-1-ethanone
Vzorec: C₉H₁₇NO₃
Bod varu: 72 °C/0,01mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689667
CAS číslo: 16695-59-3