Tisk…
1-(Ethoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(Ethoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid, 1-(Ethoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid
OR14113-1G
APOSOR14113-1GEA 705 CZK
APOSOR14113-1G
1-(Ethoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(Ethoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Vzorec: C₉H₁₅NO₄
MW: 201,22 g/mol
Bod tání: 68…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07339354
CAS číslo: 118133-15-6