Tisk…
6,8-Dichloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Dodavatel: Apollo Scientific
OR14110-1G OR14110-5G
APOSOR14110-1GEA 5130 CZK
APOSOR14110-1G APOSOR14110-5G
6,8-Dichloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
6,8-Dichloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Vzorec: C₁₄H₈Cl₂N₂OS
Bod tání: 274…275 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689694
CAS číslo: 67867-62-3