Tisk…
2-[(3,4-Dichlorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-[(3,4-Dichlorobenzyl)thio]-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxaldehyde
OR14104-1G OR14104-5G
APOSOR14104-1GEA 15310 CZK
APOSOR14104-1G APOSOR14104-5G
2-[(3,4-Dichlorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
2-[(3,4-Dichlorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₀Cl₂N₂OS
MW: 301.2 g/mol
Bod tání: 95…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689685
CAS číslo: 924869-11-4