Tisk…
5-Chloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Dodavatel: Apollo Scientific
OR14101-1G OR14101-5G
APOSOR14101-1GEA 5130 CZK
APOSOR14101-1G APOSOR14101-5G
5-Chloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
5-Chloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Vzorec: C₁₄H₉ClN₂OS
Bod tání: 292…294 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689693
CAS číslo: 924869-18-1