Tisk…
3-Chloro-6-nitro-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14098-1G OR14098-5G OR14098-250MG
APOSOR14098-1GEA 1540 CZK
APOSOR14098-1G APOSOR14098-5G APOSOR14098-250MG
3-Chloro-6-nitro-1H-indazole
3-Chloro-6-nitro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₄ClN₃O₂
Bod tání: 203…205 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010741
CAS číslo: 50593-68-5
EINECS: 256-631-9