Tisk…
3-Chloro-5-nitro-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14094-10G OR14094-1G OR14094-5G
APOSOR14094-10GEA 1780 CZK
APOSOR14094-10G APOSOR14094-1G APOSOR14094-5G
3-Chloro-5-nitro-1H-indazole
3-Chloro-5-nitro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₄ClN₃O₂
Bod tání: 218…220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005692
CAS číslo: 4812-45-7