3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Bromo-7-azaindole
OR14092-1G
OR14092-5G
APOSOR14092-1GEA
622
CZK
APOSOR14092-1G
APOSOR14092-5G
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec:
C₇H₅BrN₂ MW: 197,04 g/mol Bod tání: 185…189 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02179276 CAS číslo: 74420-15-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |