Tisk…
5-Bromo-6-phenyl-3(2H)-pyridazinone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-6-phenylpyridazin-3(2H)-one
OR14091-10G OR14091-1G OR14091-5G
APOSOR14091-10GEA 3810 CZK
APOSOR14091-10G APOSOR14091-1G APOSOR14091-5G
5-Bromo-6-phenyl-3(2H)-pyridazinone
5-Bromo-6-phenyl-3(2H)-pyridazinone
Vzorec: C₁₀H₇BrN₂O
MW: 251,09 g/mol
Bod tání: 234…237 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02083298
CAS číslo: 90766-97-5