2-(Allyloxy)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR14086-25G
OR14086-5G
APOSOR14086-25GEA
3310
CZK
APOSOR14086-25G
APOSOR14086-5G
2-(Allyloxy)benzaldehyde
2-(Allyloxy)benzaldehyde
Vzorec:
C₁₀H₁₀O₂ Bod varu: 92…94 °C/0,04mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014130 CAS číslo: 28752-82-1 |