Tisk…
3-Bromo-6-nitro-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14085-1G OR14085-5G
APOSOR14085-1GEA 622 CZK
APOSOR14085-1G APOSOR14085-5G
3-Bromo-6-nitro-1H-indazole
3-Bromo-6-nitro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₄BrN₃O₂
Bod tání: 233…235 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410881
CAS číslo: 70315-68-3