Tisk…
N-[2-(Aminocarbonyl)phenyl]-4-chloro-3-nitrobenzenecarboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR14082-10G OR14082-1G OR14082-5G
APOSOR14082-10GEA 47940 CZK
APOSOR14082-10G APOSOR14082-1G APOSOR14082-5G
N-[2-(Aminocarbonyl)phenyl]-4-chloro-3-nitrobenzenecarboxamide
N-[2-(Aminocarbonyl)phenyl]-4-chloro-3-nitrobenzenecarboxamide
Vzorec: C₁₄H₁₀ClN₃O₄
Bod tání: 271…272 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00495266
CAS číslo: 331240-40-5