Tisk…
2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14080-10G OR14080-5G
APOSOR14080-10GEA 7840 CZK
APOSOR14080-10G APOSOR14080-5G
2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₇N₃O
Bod tání: 110…113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03617913
CAS číslo: 138479-53-5