Tisk…
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1408-1G
APOSOR1408-1GEA 5590 CZK
APOSOR1408-1G
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid 97+%
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,1500 g/mol
Bod tání: 191…193 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06739057
CAS číslo: 63237-88-7