Tisk…
Methyl-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14066-1G OR14066-5G OR14066-10G
APOSOR14066-1GEA 1330 CZK
APOSOR14066-1G APOSOR14066-5G APOSOR14066-10G
Methyl-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₇BrO₂S
Bod tání: 99…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027095
CAS číslo: 550998-53-3