Tisk…
Methyl-2-amino-1,3-benzothiazole-6-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-amino-1,3-benzothiazole-6-carboxylate
OR14063-1G
APOSOR14063-1GEA 622 CZK
APOSOR14063-1G
Methyl-2-amino-1,3-benzothiazole-6-carboxylate 98%
Methyl-2-amino-1,3-benzothiazole-6-carboxylate
Vzorec: C₉H₈N₂O₂S
MW: 208,24 g/mol
Bod tání: 244…246 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00468672
CAS číslo: 66947-92-0