Tisk…
2-(4-Ethoxyphenyl)-1,3-thiazolane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4-Ethoxyphenyl)-1,3-thiazolidine
OR14053-10G OR14053-1G OR14053-5G
APOSOR14053-10GEA 25460 CZK
APOSOR14053-10G APOSOR14053-1G APOSOR14053-5G
2-(4-Ethoxyphenyl)-1,3-thiazolane
2-(4-Ethoxyphenyl)-1,3-thiazolane
Vzorec: C₁₁H₁₅NOS
Bod tání: 96…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027144
CAS číslo: 937602-47-6