Tisk…
6-Chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
OR14043-1G OR14043-500MG
APOSOR14043-1GEA 705 CZK
APOSOR14043-1G APOSOR14043-500MG
6-Chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
6-Chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₅ClO₂S
Bod tání: 271…274 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07377059
CAS číslo: 26018-73-5