Tisk…
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14042-1G OR14042-5G
APOSOR14042-1GEA 1330 CZK
APOSOR14042-1G APOSOR14042-5G
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₅ClO₂S
Bod tání: 257…259 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06655155
CAS číslo: 23967-57-9