Tisk…
tert-Butyl-4-piperazinotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14041-100MG OR14041-1G OR14041-500MG
APOSOR14041-100MGEA 662 CZK
APOSOR14041-100MG APOSOR14041-1G APOSOR14041-500MG
tert-Butyl-4-piperazinotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
tert-Butyl-4-piperazinotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Vzorec: C₁₄H₂₇N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973999
CAS číslo: 177276-41-4