Tisk…
3-(1,3-Oxazol-5-yl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(5-Oxazolyl)benzoic Acid
OR1404-1G OR1404-5G
APOSOR1404-1GEA 5530 CZK
APOSOR1404-1G APOSOR1404-5G
3-(1,3-Oxazol-5-yl)benzoic acid 97%
3-(1,3-Oxazol-5-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₃
Bod tání: 258…260 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797481
CAS číslo: 252928-82-8