Tisk…
tert-Butyl-4-(hydrazinocarbonyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14039-5G OR14039-1G
APOSOR14039-5GEA 3310 CZK
APOSOR14039-5G APOSOR14039-1G
tert-Butyl-4-(hydrazinocarbonyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
tert-Butyl-4-(hydrazinocarbonyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Vzorec: C₁₁H₂₁N₃O₃
Bod tání: 104…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06795927
CAS číslo: 187834-88-4