2-(3-Bromo-2-thienyl)-2-oxoethyl thiocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR14037-1G
OR14037-5G
APOSOR14037-1GEA
15310
CZK
APOSOR14037-1G
APOSOR14037-5G
2-(3-Bromo-2-thienyl)-2-oxoethyl thiocyanate
2-(3-Bromo-2-thienyl)-2-oxoethyl thiocyanate
Vzorec:
C₇H₄BrNOS₂ MW: 262,15 g/mol Bod tání: 99…100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09027130 CAS číslo: 937602-37-4 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)