Tisk…
6-Bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
OR14032-1G OR14032-5G OR14032-25G
APOSOR14032-1GEA 622 CZK
APOSOR14032-1G APOSOR14032-5G APOSOR14032-25G
6-Bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
6-Bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₅BrO₂S
Bod tání: 262…265 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07371540
CAS číslo: 19075-58-2