Tisk…
4-(2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylmethoxy)benzenecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-[(2,1,3-Benzothiadiazol-5-yl)methoxy]benzoic acid
OR14029-1G OR14029-500MG
APOSOR14029-1GEA 19110 CZK
APOSOR14029-1G APOSOR14029-500MG
4-(2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylmethoxy)benzenecarboxylic acid
4-(2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylmethoxy)benzenecarboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₁₀N₂O₃S
MW: 286.31 g/mol
Bod tání: 248…249 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06808684
CAS číslo: 874834-22-7