Tisk…
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1402-1G OR1402-5G
APOSOR1402-1GEA 1580 CZK
APOSOR1402-1G APOSOR1402-5G
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₃
Bod tání: 262…264 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797475
CAS číslo: 95124-68-8