Tisk…
6-Pyrrolidin-1-ylnicotinaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14012-5G OR14012-1G
APOSOR14012-5GEA 0 CZK
APOSOR14012-5G APOSOR14012-1G
6-Pyrrolidin-1-ylnicotinaldehyde
6-Pyrrolidin-1-ylnicotinaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O
Bod tání: 88…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06200881
CAS číslo: 261715-39-3