Tisk…
5-Bromo-1-benzothiophene-3-carboxylic acid 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromobenzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
OR1401-1G OR1401-250MG
APOSOR1401-1GEA 0 CZK
APOSOR1401-1G APOSOR1401-250MG
5-Bromo-1-benzothiophene-3-carboxylic acid 97+%
5-Bromo-1-benzothiophene-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₅BrO₂S
Bod tání: 292…293 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797473
CAS číslo: 7312-24-5