Tisk…
2-Morpholino-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14006-1G OR14006-5G
APOSOR14006-1GEA 695 CZK
APOSOR14006-1G APOSOR14006-5G
2-Morpholino-5-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Morpholino-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₅H₂₃BN₂O₃
Bod tání: 132…139 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039874
CAS číslo: 485799-04-0