2-Oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR14004-1G
OR14004-5G
APOSOR14004-1GEA
2820
CZK
APOSOR14004-1G
APOSOR14004-5G
2-Oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
2-Oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₇NO₃ Bod tání: 330…332 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01550054 CAS číslo: 2003-79-4 |