Tisk…

2-Hydroxyquinoline-3-carbaldehyde

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2(1H)-Quinolinone-3-carboxaldehyde, 2-Oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarbaldehyde

OR14001-1G OR14001-5G
APOSOR14001-1GEA 2980 CZK
APOSOR14001-1G APOSOR14001-5G
2-Hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
2-Hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,171 g/mol
Bod tání: >250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00563443
CAS číslo: 91301-03-0

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR