Tisk…
3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1400-1G OR1400-250MG
APOSOR1400-1GEA 4370 CZK
APOSOR1400-1G APOSOR1400-250MG
3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid 97%
3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂
Bod tání: 203…204 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407956
CAS číslo: 850375-11-0