Tisk…
4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4'-Hydroxy-4-biphenylcarboxylic acid, 4'-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
OR13999-25G OR13999-5G OR13999-100G
APOSOR13999-25GEA 1740 CZK
APOSOR13999-25G APOSOR13999-5G APOSOR13999-100G
4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid 95%
4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059078
CAS číslo: 58574-03-1