Tisk…
4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13997-25G OR13997-5G
APOSOR13997-25GEA 992 CZK
APOSOR13997-25G APOSOR13997-5G
4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile 95%
4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile
Vzorec: C₁₃H₉NO
Bod tání: 191…195 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059625
CAS číslo: 19812-93-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III