Tisk…
4-Cyano-4'-pentylbiphenyl 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13991-5G OR13991-10G OR13991-1G
APOSOR13991-5GEA 2400 CZK
APOSOR13991-5G APOSOR13991-10G APOSOR13991-1G
4-Cyano-4'-pentylbiphenyl 98%
4-Cyano-4'-pentylbiphenyl
Vzorec: C₁₈H₁₉N
Bod tání: 212…213/3mm °C
Hustota: 1,008 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036350
CAS číslo: 40817-08-1
EINECS: 255-093-2