Tisk…
4-Cyano-4'-heptylbiphenyl 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Cyano-4'-n-heptylbiphenyl, 4'-Heptyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
OR13990-25G
APOSOR13990-25GEA 2730 CZK
APOSOR13990-25G
4-Cyano-4'-heptylbiphenyl 98%
4-Cyano-4'-heptylbiphenyl
Vzorec: C₂₀H₂₃N
MW: 277,41 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074915
CAS číslo: 41122-71-8