Tisk…
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR1399-1G OR1399-5G OR1399-25G
APOSOR1399-1GEA 2280 CZK
APOSOR1399-1G APOSOR1399-5G APOSOR1399-25G
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid 97%
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03086184
CAS číslo: 55317-53-8