Tisk…
Methyl (4-piperidyl)acetate hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13982-1G OR13982-5G OR13982-25G
APOSOR13982-1GEA 695 CZK
APOSOR13982-1G APOSOR13982-5G APOSOR13982-25G
Methyl (4-piperidyl)acetate hydrochloride
Methyl (4-piperidyl)acetate hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09261419
CAS číslo: 81270-37-3