Tisk…
dimethylamin 40% vodný roztok
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR13973-100ML OR13973-500ML
APOSOR13973-100MLEA 1070 CZK
APOSOR13973-100ML APOSOR13973-500ML
dimethylamin 40% vodný roztok
Vzorec: C₂H₇N
Bod varu: 52 °C
Bod tání: –37 °C
Hustota: 0,89 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 16 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008288
CAS číslo: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN: 1160
ADR: 3+8,II