Tisk…
Thiomorpholine-1,1-dioxide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13966-1G OR13966-5G
APOSOR13966-1GEA 622 CZK
APOSOR13966-1G APOSOR13966-5G
Thiomorpholine-1,1-dioxide
Thiomorpholine-1,1-dioxide
Vzorec: C₄H₉NO₂S
Bod varu: 155 °C/1mmHg
Bod tání: 68…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05861623
CAS číslo: 39093-93-1