3-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)morpholine, 3-(4-Morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
OR1396-1G
OR1396-250MG
APOSOR1396-1GEA
910
CZK
APOSOR1396-1G
APOSOR1396-250MG
3-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
3-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₇H₂₆BNO₃ MW: 303.20 g/mol Bod tání: 50…53 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06797489 CAS číslo: 364794-80-9 |