Tisk…
1,2-Dichloro-3-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3-Dichloronitrobenzene
OR1391-100G
APOSOR1391-100GEA 2610 CZK
APOSOR1391-100G
1,2-Dichloro-3-nitrobenzene
1,2-Dichloro-3-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
Bod varu: 257…258 °C
Bod tání: 61…64 °C
Hustota: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007062
CAS číslo: 3209-22-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III