Tisk…
2-Imidazol-1-ylethylamine dihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1390-1G OR1390-5G
APOSOR1390-1GEA 2280 CZK
APOSOR1390-1G APOSOR1390-5G
2-Imidazol-1-ylethylamine dihydrochloride
2-Imidazol-1-ylethylamine dihydrochloride
Vzorec: C₅H₁₁Cl₂N₃
Bod tání: 216…220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06798214
CAS číslo: 93668-43-0