Tisk…
3-Phenoxypropionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13898-1G OR13898-25G OR13898-5G
APOSOR13898-1GEA 1660 CZK
APOSOR13898-1G APOSOR13898-25G APOSOR13898-5G
3-Phenoxypropionic acid
3-Phenoxypropionic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Bod varu: 235…245 °C
Bod tání: 98…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002769
CAS číslo: 7170-38-9
EINECS: 230-518-4