Tisk…
Pentaethylene glycol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13897-10G OR13897-5G OR13897-25G
APOSOR13897-10GEA 2280 CZK
APOSOR13897-10G APOSOR13897-5G APOSOR13897-25G
Pentaethylene glycol 97%
Pentaethylene glycol
Vzorec: C₁₀H₂₂O₆
Bod varu: 338…340 °C
Hustota: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002878
CAS číslo: 4792-15-8
EINECS: 225-341-4