Tisk…
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13896-100G OR13896-25G OR13896-5G
APOSOR13896-100GEA 1620 CZK
APOSOR13896-100G APOSOR13896-25G APOSOR13896-5G
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid 99%
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₉H₉NO₆
MW: 227.17
Bod tání: 195…197 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014697
CAS číslo: 4998-07-6